Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Monomethyl-Histone H3 (Lys4) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monomethyl-Histone H3 (Lys4) Peptide, biotin conjugate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?