Direkt zum Inhalt
Merck

186-M

Congo Red

HARLECO® For the detection of amyloid deposits

Synonym(e):

Congo Red, Direct Red

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C32H22N6Na2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
696.66
EC Index Number:
209-358-4
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


vapor pressure

<1 Pa

Quality Segment

pH

6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)

mp

>360 °C

solubility

25 g/L

storage temp.

10-30°C

InChI

1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2

InChI key

IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L

Application

Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for cytoplasmic staining of paraffin sections fixed in Bouin’s fluid. Also a general tissue stain for use as a cytoplasmic counterstain.
HARLECO® For the detection of amyloid deposits

Legal Information

HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Congo Red




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen