Fortfahren mit
36-003
Anti- phospho-MYPT1 (Thr850)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-GUBS, Anti-M130, Anti-MBS, Anti-MYPT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
chicken, rat, human, mouse
Application:
WB
Citations:
43
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr850)
Gene Information
human ... PPP1R12A(4659)
General description
80 kDa
Immunogen
Den Aminosäureresten 845-855 von Hühner-MYPT1 entsprechendes Peptid; die Sequenz ist identisch mit den Aminosäuren 848-858 von menschlichem MYPT1, mit dem phosphorylierten Thr an Position 853.
Application
Dieser Anti-phospho-MYPT1-(Thr850)-Antikörper ist für die Verwendung in WB validiert und wird für den Nachweis von phospho-MYPT1 (Thr850) eingesetzt.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Kinasen &; Phosphatasen
Biochem/physiol Actions
Rekombinantes gekürztes Hühner-MYPT1, an Thr850 phosphoryliert.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Kaninchen-IgG in einer Lösung aus 30 % Glycerin, 0,07M Tris-Glycin, pH 7,4, 0,135M NaCl und 0,035% Natriumazid als Konservierungsmittel.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °;C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
MYPT1-Substrat, phosphoryliert durch ROKa/ROCK-II
Routinemäßig evaluiert mittels Immunblotting auf phosphoryliertem MYPT1-Substrat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)