Merck
36-017
Anti-gespaltenes-Tau-(Asp421-)Antikörper, Klon C3
clone C3, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
C3, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
13
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C3, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
General description
50–70 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 412-421(CSSTGSIDMVD) von humanem Tau mit einem Cys am N-terminalen Ende entspricht
Application
Der Anti-gespaltenes-Tau-(Asp421-)Antikörper, Klon C3, ist ein Antikörper gegen gespaltenes Tau (Asp421) zur Verwendung in IP, WB und IH.
Biochem/physiol Actions
Gespaltenes Tau
Physical form
0,1 M Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot am Tau-Fusionsprotein, das durch Caspase-3 gespalten wurde, beurteilt (Best.-Nr. 14-264)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)