Merck
52125BC
FLASH® 28 Tube Rack for Digital Dry Bath Heater
BioControl, For use with FLASH® Digital Dry Bath Heater
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104424
NACRES:
NB.61
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 52125, FLASH®
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BioControl Systems 52125, FLASH®
storage condition
room temperature
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with FLASH (63003/63003BC)
storage temp.
room temp
General description
Holds 28 x 10 mm tubes
Application
PCR
Other Notes
One block
Legal Information
FLASH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)