Merck
552108
Anti-Rab5 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Recognizes the Rab5 protein.
This Anti-Rab5 Rabbit pAb is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunohistochemistry for the detection of Rab5.
Immunogen
Human Retina
recombinant, human retinal Rab5A
Application
ELISA (1:4000)
Immunoblotting (1:8000)
Immunohistochemistry (1:1000)
Physical form
Undiluted serum.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Does not cross-react with Cdc42, Rab1A, Rab3A, Rab8, Rab11B, Rab13, Rab15, Rab18, Rac1, or RhoB. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilutions.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)