Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.09
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Solubility:
hot water: 1 mg/mL
Storage temp.:
15-25°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
RTECS - YQ8650000
Merck USA index - 14, 9850
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to slightly yellowish
solubility
hot water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
n1c(nccc1O)O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uracil, CAS-Nr. 66-22-8, Calbiochem
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?