Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Wichtige Dokumente
Fortfahren mit
8.55052
Mca NovaTag® resin
Novabiochem®
Synonym(e):
N-Mca-NÆ-Fmoc-ethylenediamine MPB-AM resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
32150312
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
General description
Mca NovaTag resin is an ideal tool for the synthesis of FRET peptide substrates based on the 7-methoxycoumarin (Mca) and 2,4-dinitrophenyl(Dnp) fluorophore/quench pair. The resin pre-loaded with the Mca fluorophore can be used directly in Fmoc SPPS. Following peptide assembly, the Dnp group can be introduced using Fmoc-Lys(Dnp)-OH, to give after TFA cleavage the desired FRET peptide substrate.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly styrene - 1 % DVB 100 - 200 mesh
Other Notes
Replaces: 04-12-3902
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)