Direkt zum Inhalt
Merck

9Q040Z

Anti-amphetamine (10mg) KC

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


antibody form

purified antibody

Quality Segment

clone

monoclonal

species reactivity

mouse, all

concentration

(Please refer to lot specific datasheet.)

technique(s)

ELISA: suitable

isotype

IgG1

General description

Amphetamine is a highly addictive central nervous system stimulant that is frequently abused for recreational or performance enhancing purposes. Amphetamine is usually one of the drugs tested for in a basic drug test and is detectable in the urine samples

Application

Suggested antibody pairs MABX4071-1KC and MABX4072-1KC

Preparation Note

2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Anti-amphetamine (10mg) KC


Lagerklasse

12 - Non Combustible Liquids

WGK

WGK 2



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen