Fortfahren mit
AB9282
Anti-Peripherin-Antikörper
Chemicon®, from chicken
Synonym(e):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 416,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
8
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Rekombinantes Volllängen-Peripherin.
Application
Dieser Anti-Peripherin-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von Peripherin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorisches & peripheres Nervensystem
Neuronen- & Gliamarker
Western Blotting: 1:5.000–1:10.000. Der Antikörper reagiert mit dem Peripherin-Protein mit ~ 57 kDa.
Immunzytochemie: 1:500–1:1.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Peripherin.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Hühner-IgY. Flüssigkeit mit ~ 10 mM Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Homogenat von Rückenmark oder peripheren Nerven der Ratte.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1527P5117ZRB1174
description
Chemicon®, from chicken
description
purified antibody, Chemicon®
description
clone 8G2, purified from hybridoma cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit (recombinant)
Quality Level
100
Quality Level
300, 100
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
(Purified at 1mg/ml in PBS and glycerol (1:1) with 5mM sodium azide)
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P41219
UniProt accession no.
P41219
UniProt accession no.
P41219
UniProt accession no.
P41219
clone
polyclonal
clone
8G2, monoclonal
clone
8G2, monoclonal
clone
1D4, recombinant monoclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Peripherin-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)