Fortfahren mit
ABC118
Anti-phospho Beclin-Antikörper (Thr119)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Protein GT197
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
8
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr119)
Gene Information
human ... BECN1(8678)
General description
Das Beclin-1 (BECN1)-Gen kodiert ein 60 kDa großes Coiled-Coil-Protein, das mit dem prototypischen Apoptoseinhibitor Bcl-2 interagiert. Beclin-1 fördert die Autophagie in autophagie-defekten Hefen mit einer gezielten Unterbrechung von agp6/vps30 und in menschlichen MCF7-Brustkrebszellen. Die die Autophagie fördernde Aktivität von Beclin-1 in MCF7-Zellen steht im Zusammenhang mit der Hemmung der zellulären Proliferation von MCF7, der In-vitro-Klonogenität und der Tumorentstehung. Außerdem wurde festgestellt, dass sie die neurodegenerative Pathologie in αSynuclein-Modellen von Parkinson′und Lewy-Körper-Krankheiten verbessert. Die endogene Expression des Beclin-1-Proteins ist in menschlichen Brustepithelkarzinom-Zelllinien und -Geweben häufig gering, während es in normalen Brustepithelien ubiquitär und in hoher Konzentration exprimiert wird. Es wurde auch gezeigt, dass Beclin 1 ein Leucin-reiches Kern-Export-Signalmotiv enthält, was die Möglichkeit eröffnet, dass seine Autophagie- und/oder Tumorsuppressorfunktion einen regulierten, CRM1-abhängigen, nukleozytoplasmatischen Transport erfordert.
~50 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: BH3-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der BH3-Domäne des menschlichen Beclin entspricht, die an Thr119 phosphoryliert ist.
Application
Erkennen Sie Beclin mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, dem Anti-phospho Beclin-Antikörper (Thr119), der für die Verwendung im Western Blotting validiert wurde & Peptidinhibitionstest.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western Blotting / Analyse der Peptidhemmung: 5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Phospho-Beclin (Thr119) in LNCap-Zelllysat nach. Eine Peptidhemmung wurde bei Zugabe von Phospho-Peptiden, nicht aber bei Zugabe von Nicht-Phospho-Peptiden beobachtet.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die BH3-Domäne von Beclin phosphoryliert an Thr119.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Prostatatumor-Gewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 5 µg/ml dieses Antikörpers wies 10 µg menschliches Prostatatumor-Gewebelysat nach.
Kontrolle
Lysat von menschlichem Prostatatumorgewebe.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1305637SAB5700251PRS3611
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human
UniProt accession no.
Q14457
UniProt accession no.
Q14457
UniProt accession no.
Q14457
UniProt accession no.
Q14457
Gene Information
human ... BECN1(8678)
Gene Information
human ... BECN1(8678)
Gene Information
human ... BECN1(8678)
Gene Information
human ... BECN1(8678)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)