Direkt zum Inhalt
ABE23
Anti-Gdown1-Antikörper
from sheep, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Myocardial zonula adherens protein, GRINL1A upstream protein, Gup, Gdown1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POLR2M(81488)
General description
Gdown1 (DNA-gesteuerte RNA-Polymerase-II-Untereinheit GRINL1A; DNA-gesteuerte RNA-Polymerase-II-Untereinheit M; Glutamatrezeptor-ähnliches Protein 1A) ist ein Kernprotein der GRINL1-Familie. Es bindet an das RNA-Polymerase-II-(G-)Molekül (RNAPII (G)) und verhindert dessen Interaktion mit transaktivierenden Faktoren, wodurch RNAPII-(G-)vermittelte Transkriptionsvorgänge unterdrückt werden. Gdown1 unterdrückt darüber hinaus indirekt die RNAPII-(G-)Transkription, indem es die Bindung des elongationsverstärkenden Faktors TFIIF an den Elongationskomplex blockiert. Gdown1 verhindert außerdem die von TFIIF vermittelte Bildung des Präinitiationskomplexes, der für die Rekrutierung von RNAPII an die Promotorregion erforderlich ist, indem es an den von TFIIF erkannten RPB1- und RPB5-Untereinheiten kompetitiv an Pol II bindet. Gdown1 kann auch den Terminationsfaktor TTF2 hemmen. Die Wirkung von Gdown1 wird durch P-TEFb blockiert. Insgesamt reguliert Gdown1 die Transkriptionsaktivität von RNAPII (G) in mehreren Promotorregionen durch verschiedene Mechanismen. Gdown1 wurde in Gehirn, Hoden, Prostata, Lunge, Dünndarm, Herz, Niere und Skelettmuskulatur nachgewiesen.
~ 50 kDa beobachtet. UniProt beschreibt 11 Isoformen zwischen 44 und 64 kDa
Immunogen
Histidin-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Gdown1 entspricht.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in HeLa-Zellen verwendet. (Price, D., et al. (2012). Cell. 45(1):38-50.)
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in HeLa-Zellen verwendet. (Price, D., et al. (2012). Cell. 45(1):38-50.)
Der Anti-Gdown1-Antikörper (polyklonaler Schaf-Antikörper) ist zur Verwendung in WB, ChIP für den Nachweis von Gdown1, auch bekannt als Myokard-Zonula-Adherens-Protein, GRINL1A-Upstream-Protein, Gup, validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Schaf-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Gdown1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)