Merck
ABE471
Anti-WAC-Antikörper, C-Terminus
from rabbit
Synonym(e):
WW domain-containing adapter protein with coiled-coil, WAC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WAC(51322)
General description
WAC (WW-domain-containing adapter protein with coiled-coil) fungiert als Bindeglied zwischen der Gentranskription und der Monoubiquitinierung von Histon H2B auf ′Lys-120′ (H2BK120ub1). Wac interagiert mit der Transkriptionsmaschinerie der RNA-Polymerase II über seine WW-Domäne und mit RNF20-RNF40 über seine Coiled-Coil-Region. Es hat sich gezeigt, dass es H2BK120ub1, die Gentranskription und die Aktivierung des Zellzyklus-Checkpoints als Reaktion auf DNA-Schäden reguliert, die durch Aminosäuremangel ausgelöste Autophagie positiv und den Ubiquitin-Proteasom-Weg negativ reguliert. In nukleären Speckles wurde beobachtet, dass es mit prä-mRNA-Verarbeitungskomplexen kolokalisiert. Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus des WAC-Proteins.
~80 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten kann eine uncharakterisierte Bande bei ~95 kDa und ~120 kDa beobachtet werden.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen WAC entspricht.
Application
Anti-WAC, C-Terminus weist die Konzentration von WAC-Proteinen nach & wurde veröffentlicht & validiert für die Verwendung in Western Blotting, IP & ChIP.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers aus einer repräsentativen Charge wies WAC, C-Terminus in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Analyse der Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge eines unabhängigen Labors wies den N-Terminus von WAC in 293T-Zelllysaten nach, die stabil mit SFB-RNF20 transfiziert waren, und in HCT116-Zelllysaten, die mit siRNA-Negativkontrolle transfiziert waren (Zhang, F. und Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4): 384-397.).
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies den N-Terminus von WAC in HCT116-Zelllysaten nach, die mit siRNA-Negativkontrolle transfiziert waren, zeigte jedoch einen Signalverlust in HCT166-Zelllysaten, die mit siRNF20 transfiziert waren (Zhang, F. und Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4): 384-397.).
Westerm Blotting-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies WAC in 293T-Zelllysaten nach, die mit siRNA-Negativkontrolle transfiziert waren, zeigte jedoch einen Signalverlust in 293T-Zelllysaten, die mit siWAC transfiziert waren (Zhang, F. und Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4): 384-397.).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in K562-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies WAC, C-Terminus in 10 µg K562-Zell-Lysat nach.
Kontrolle
K562-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)