Fortfahren mit
ABS159
Anti-HPK1-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1, Hematopoietic progenitor kinase, MAPK/ERK kinase kinase kinase 1, MEK kinase kinase 1, MEKKK 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP4K1(11184)
General description
Die hämatopoetische Progenitor-Kinase 1 (HPK1), auch bezeichnet als MEKKK 1 und MAP4K1, ist eine Serin-/Threonin-Kinase aus der Familie Ste20 (Sterile-20). Sie wird vorwiegend in hämatopoetischen Zellen exprimiert und ist an Signalwegen beteiligt, die eine Aktivierung der MAP-Kinase erfordern. HPK1 ist MEKK1 direkt vorgeschaltet. HPK1 bildet mit einer Reihe von Adapterproteinen (darunter solchen aus der Nck-, der SLP-76- und der Grb2-Proteinfamilie) Signalkomplexe. Diese Proteine können die Bindung von HPK1 an Membranrezeptoren wie etwa den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor fördern. Jedoch kann HPK1 auch mit Adapterproteinen interagieren, um die Transkription zu induzieren. Beispielsweise wird durch die Interaktion mit den Adapterproteinen Crkl und Crk der zur Genexpression führende c-Jun-N-terminale-Kinase(JNK)-Signalweg aktiviert. HPK1 kann Zellwachstum, Zytokin-Signaltransduktion und Zelltod vermitteln.
~97 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht beträgt 91 kDa, jedoch wurde HPK1 in Western Blots als ~97-kDa-Bande nachgewiesen. (Hu, M., et al. (1996). Genes Dev. 10:2251–2264.)
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus von menschlichem HPK1 entspricht.
Application
Der Anti-HPK1-Antikörper weist die Konzentration von HPK1 nach und wurde publiziert und für die Verwendung in Western Blotting und IHC(P) validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde HPK1 in humanem Tonsillengewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Maus und Ratte (86 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt HPK1 am N-Terminus.
Physical form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in Raji-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde HPK1 in 10 µg Raji-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
Raji-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)