Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNPDA2(132789)
General description
Glucosamin-6-phosphat-Isomerase 2 (GNPDA2), auch als Glucosamin-6-phosphat-Deaminase 2 and Glucosamin-6-phosphat-Isomerase SB52 bekannt, ist ein allosterisches Enzym, das die Umwandlung von GNP in Fructose-6-phosphat und Ammoniak katalysiert. Es besteht aus sieben Exonen und sechs Intronen. GNPDA2 wird ubiquitär in den meisten menschlichen Geweben exprimiert, mit hoher Expression in den Hoden, Eierstöcken, der Plazenta und im Herz.
~ 31 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten. UniProt beschreibt 1 Isoform bei ~ 29 kDa und 2 Isoformen bei ~ 31 kDa.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem GNPDA2 entspricht.
Application
Anti-GNPDA2-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf Glucosamin-6-phosphat-Isomerase 2 gerichtet ist und in Western Blots und ICC getestet wurde.
Immunzytochemische Analyse: Mit 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde GNPDA2 in HEK293-Zellen nachgewiesen.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat aus der humanen Niere.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers detektierte GNPDA2 in 15 µg Gewebelysat der humanen Niere.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers detektierte GNPDA2 in 15 µg Gewebelysat der humanen Niere.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?