Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GPAM(57678)
General description
Glycerin-3-phosphat-Acyltransferase 1, mitochondrial (GPAT-1) ist auf der mitochondrialen Außenmembran lokalisiert und ermöglicht die reziproke Regulation mit Carnitin-Palmitoyltransferase-1. Es wird angenommen, dass es für die Entwicklung einer hepatischen Steatose von hoher Bedeutung ist; eine durch GPAT-1-Überexpression ausgelöste Steatose führt zu einer hepatischen und potenziell peripheren Insulin-Resistenz. GPAT-1 wird durch Insulin und SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein) transkriptionell hochreguliert und durch die AMP-aktivierte Proteinkinase herunterreguliert. GPAT-1-defiziente Mäuse weisen selbst bei fettreicher Ernährung einen reduzierten Triacylglycerin (TAG)-Gehalt in den Kardiomyozyten auf, was darauf hindeutet, dass GPAT-1 bei lipogener oder fettreicher Ernährung signifikant zur TAG-Akkumulation im Herzgewebe beiträgt.
~ 82 kDa gemessen. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes synthetisches Peptid, das dem C-Terminus von humanem GPAT-1 entspricht.
Epitop: C-Terminus
Application
Der Anti-GPAT-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen GPAT-1 zur Verwendung in Western Blots, IHC- und Immunfluoreszenz-Anwendungen.
Forschungskategorie
Signalisierung
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit 2,5 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde GPAT-1 in Rattenhirngewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde GPAT-1 in Rattenhirnzellen nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde GPAT-1 in Rattenhirnzellen nachgewiesen.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 μg/ml dieses Antikörpers wurde GPAT-1 in Rattenhirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 μg/ml dieses Antikörpers wurde GPAT-1 in Rattenhirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: MABS402
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?