Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
Mw 9,391 Da
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?