Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B-R6, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, IP
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
B-R6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL6R(3570)
Immunogen
CHO-Zellen, die mit einer cDNA des humanen IL-6-Rezeptors transfiziert wurden.
Application
Dieser Anti-CD126-Antikörper, Klon B-R6, ist zur Verwendung in ELISA, FC, IP, IH für den Nachweis von CD126 validiert.
Durchflusszytometrie: 1:50. Verwenden Sie 10 μl dieser Verdünnung zur Markierung von 10e6 Zellen in 100 μl.
Immunhistochemie an Gefrierschnitten.
Immunpräzipitation.
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie an Gefrierschnitten.
Immunpräzipitation.
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Immunglobuline & Immunologie
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt sowohl den löslichen als auch den membrangebundenen menschlichen IL-6-Rezeptor. Der Antikörper hemmt die IL-6-vermittelte Proliferation von XG-1-Zellen und blockiert teilweise die Bindung von IL-6 an seinen Rezeptor.
Physical form
Der monoklonale Antikörper wurde mittels Ionenaustauschchromatographie aufgereinigt und wird als Flüssigkeit in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 0,09 % Natriumazid angeboten.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2 °C–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?