Fortfahren mit
FR123710087
Estapor® Magnetic Microspheres
EM1-100/40 Mag COOH PS 10%, Encapsulated Magnetic carboxylated microspheres 1µm,-Available in 0.5g, 1g, 10g, 100g - For ordering, click "Request more information"
Synonym(e):
Magnetic Beads, Magnetic Particles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
high-density polyethylene packaging (bottle), polystyrene beads
composition
Iron Content, 36.0-50.0%
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml-10L
concentration
10% solids
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
color
brown bead
matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
bead diameter
0.90—1.80 μm
capacity
10—100 μeq/g surface charge density
functional group
carboxylic acid (COOH)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® microsphereshave been
the microsphere of choice for many CLIA and
bio-separation based diagnostic manufacturers. Used globally in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both manual and automated platforms, are highly characterized, customizable and designed with key features to ideally meet the needs of IVD manufacturers.
Application
Main applications of the magnetic microspheres include ChemiLuminsecence Immunoassay (CLIA), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Nucleic acid extraction and purification, cell sorting.
Features and Benefits
Key advantages include:
  • High magnetic susceptibility
  • Low non-specific binding
  • Good colloidal stability
  • Fast magnetic response time and dispersion
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estapor® Magnetic Microspheres
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68955-19-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)