Direkt zum Inhalt
Merck

MABC1768

Anti-CDC73 Antibody, clone 2H1-F10-B9

clone 2H1-F10-B9

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
2H1-F10-B9, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


clone

2H1-F10-B9, monoclonal

isotype

IgG1κ

Immunogen

KLH-conjugated linear peptide corresponding to 13 amino acids from the N-terminal region of human CDC73 (Parafibromin).

Biochem/physiol Actions

Clone 2H1-F10-B9 is a mouse monoclonal antibody that detects CDC73 (Parafibromin). It targets an epitope within 13 amino acids from the N-terminal region.

Preparation Note

1.0 mg/mL. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stable for 1 year at +2°C to +8°C from date of receipt.

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.


Lagerklasse

12 - Non Combustible Liquids

WGK

WGK 1

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen