Fortfahren mit
MPTRB
Transferpufferpulver zur Verwendung mit mPAGE® Bis-Tris-Gelen
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
Synonym(e):
Transfer Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
General description
Transferpufferpulver zur Verwendung mit mPAGE Bis-Tris-Gelen. 10 Packungen. Jede Packung erzeugt 1 Liter Transferpuffer mit 1 X.
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
mPAGE Transferpuffer ist für den Transfer von Proteinen von mPAGE Bis-Tris-Gelen auf Blot-Membranen formuliert. Für den gängigen Nasstransfer (Tank) den Puffer mit 1 X verwenden. Für den halbtrockenen Transfer den Puffer mit 2 X verwenden. Bitte beziehen Sie sich für Anweisungen zur Rekonstitution des Puffers auf das mPAGE Benutzerhandbuch.
Western Blot
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPMESMPM0PSMP8W10
description
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
description
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
description
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
description
L × W × wells 10 cm × 8 cm × 10 well
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pkg of 10 gels
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)