Fortfahren mit
MXRPAIRTU
Silicone air tubes
Spare part for Milliflex® Rapid AutoSpray Station
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.17
eCl@ss:
32160606
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibility
AutoSpray Station
shipped in
ambient
General description
The silicone air tubes are spare parts that allow the Milliflex® Rapid AutoSpray Station to be maintained and deliver optimal reagent spraying performances.
Application
The silicone air tubes are Milliflex® AutoSpray Station accessory used to maintain and deliver optimal reagent spraying performances.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXRPEZFITMXRPC0VERMXRPGLASS
description
Spare part for Milliflex® Rapid AutoSpray Station
description
For Liquid Reagent Transfer to Glass Nebulizer
description
For Protecting Reagent Vials holders on Milliflex® Autospray Station
description
For Spraying Reagents on the Milliflex® membrane
compatibility
AutoSpray Station
compatibility
for use with Milliflex® Autospray System
compatibility
for use with Milliflex® Autospray System
compatibility
for use with Milliflex® Autospray System
material
silicone
material
polyurethane
material
polyurethane
material
polyurethane
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
-
input
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)