Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, not mouse, not rat)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, not mouse, not rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (10 µg/mL)
Frozen Sections (not recommended)
Paraffin Sections (not recommended)
Immunofluorescence (not recommended)
Immunoprecipitation (not recommended))
isotype
IgM
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing with SP2/0 mouse myeloma cells. Recognizes the ~185 kDa full-length and the ~97-115 kDa truncated forms of c-ErbB2/c-Neu.
Immunogen
Human
Application
Immunoblotting (10 µg/mL)Frozen Sections (not recommended)Paraffin Sections (not recommended)Immunofluorescence (not recommended)Immunoprecipitation (not recommended)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.