Direkt zum Inhalt
Merck

SI1M024A5

MPHL2GCL3 3/PK

Synonym(e):

MPHL2GCL3 3/PK

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

UNSPSC Code:
23151806
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Produktname

Millipak® 200 Gamma Gold CapsuleMedia: Sterile Durapore® 0.45 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 1-1/2 in. Sanitary Flange

Quality Segment

feature

hydrophilic

manufacturer/tradename

Durapore®

filtration area

1000.0 cm2

impurities

<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)

matrix

Durapore®

bubble point

≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C

fitting

38 mm (1 1/2 in.) inlet sanitary flange, 38 mm (1 1/2 in.) outlet sanitary flange

Legal Information

Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen