Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Armaturen-Kit,
Quality Segment
General description
Armaturen-Kit für den Viresolve® Pro und Pro+ Magnus Halter.
3 x 3,81 cm Sanitärarmaturen
2 x 3,81 cm Blanks
1 x 1,27 cm Belüftungsarmatur
1 x 1,27 cm Blank
3 x 3,81 cm Sanitärarmaturen
2 x 3,81 cm Blanks
1 x 1,27 cm Belüftungsarmatur
1 x 1,27 cm Blank
Other Notes
Das Kit umfasst: drei 3,81-cm-Sanitärarmaturen, zwei 3,81-Blanks, eine Belüftungsarmatur und ein Belüftungs-Blank
Legal Information
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Armaturen-Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?