Merck
RIE156324326
Rieke Metals, Inc.
3,4-difluoro-4'-piperidinomethyl benzophenone
Synonym(e):
(3,4-difluorophenyl)[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.36
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C19H19F2NO/c20-17-9-8-16(12-18(17)21)19(23)15-6-4-14(5-7-15)13-22-10-2-1-3-11-22/h4-9,12H,1-3,10-11,13H2
Inchi Key
KMPUPAJNUYLMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)