Merck
ST9H9BC1663E
Shanghai Topscience Co., Ltd.
CSF1R-IN-3
Synonym(e):
N-(5-(((3E)-6-((((5-(tert-butyl)isoxazol-3(2H)-ylidene)amino)(hydroxy)methylene)amino)-2-hydroxy-3H-indol-3-ylidene)methyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetimidic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C30H38N8O4/c1-17-22(31-18(2)27(17)35-26(39)16-38-11-9-37(6)10-12-38)14-21-20-8-7-19(13-23(20)33-28(21)40)32-29(41)34-25-15-24(42-36-25)30(3,4)5/h7-8,13-15,31H,9-12,16H2,1-6H3,(H,33,40)(H,35,39)(H2,32,34,36,41)/b21-14-
Inchi Key
YLKFFTVAKILRBN-STZFKDTASA-N
Shipping Temperature
Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature.
Purity
98.40%
Storage temp.
Powder: -20C for 3 years | In solvent: -80C for 1 year@Shipping with blue ice/Shipping at ambient temperature.
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CSF1R-IN-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)