Direkt zum Inhalt
Merck

0071-FP

GlcNAcβ4GalNAcα-C3-PAA-fluo

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


carrier

PAA carrier

label

FITC labeled

product line

FP-Series

assay

95% (H-NMR)

form

lyophilized powder

mol wt

~20,000 Da

manufacturer/tradename

GlycoNZ

extent of labeling

1% Biotin per 20 mole % Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density

technique(s)

flow cytometry: suitable

probe type

disaccharide

probe presentation

polymeric

storage temp.

−20°C

General description

FP-Series: Fluorescein-Labeled Polymeric Probes
These glycoconjugate probes are designed to reveal lectins, including selectins, directly on cell membranes, organelles, and in cytoplasm. The low fluorescein content ensures that probe solubility in water is not affected, but still allows reliable probe detection. The affinity of the probes is 102 to 105 times higher than that of corresponding free sugars.

PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. Used as a molecular weight carrier, PAA demonstrates an absence of non-specific interaction with cells, and is stable to chemical and proteolytic action.

Application

Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.

Preparation Note

Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)


Lagerklasse

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen