Direkt zum Inhalt
06554
Ameisensäure-4-nitrophenylester
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-formiat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
EC Number:
217-473-6
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1950897
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
71-74 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO4/c9-5-12-7-3-1-6(2-4-7)8(10)11/h1-5H
InChI key
IEXRKQFZXJSHOB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Selective formylation of terminal amino groups in lysine and ornithine; Formylation of α-amino groups in peptides
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)