Merck
08677
Mais-GMO-Standard MON 863 x MON 810
Set for 0%, 0.1%, 1% und 9.9% MON 863 x MON 810
Synonym(e):
GMO Maismehl Standard 0% MON 863 x MON 810
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioChemika
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)