Merck
32389
Cefacetril Natrium
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
7-Cyanacetylamino-cephalosporansäure Natrium, Natrium-(6R-trans)-3-(acetoxymethyl)-7-(cyanacetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N3NaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-513-2
Beilstein/REAXYS Number:
24235000
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1([C@H](NC(CC#N)=O)C2=O)N2C(C([O-])=O)=C(COC(C)=O)CS1.[Na+]
InChI
1S/C13H13N3O6S.Na/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21;/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
InChI key
GXCRUTWHNMMJEK-WYUVZMMLSA-M
General description
Cefacetrile sodium is a synthetic cephalosporin antibiotic, which is used in the treatment of a variety of infections.
Application
Cefacetrile sodium may be used as a reference standard in the determination of cefacetrile sodium in pharmaceutical formulations using flow injection chemiluminescence (FL-CL) technique.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)