Direkt zum Inhalt
32632
Dimethachlor-Metabolit CGA 373464
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
[(2,6-Dimethyl-phenyl)(2-sulfo-acetyl)-amino]-essigsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14NNaO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Na+].Cc1cccc(C)c1N(CC(O)=O)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H15NO6S.Na/c1-8-4-3-5-9(2)12(8)13(6-11(15)16)10(14)7-20(17,18)19;/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
BSGUBTIVHBTTNF-UHFFFAOYSA-M
General description
Dimethachlor Metabolite CGA 373464 is a metabolite of dimethachlor which is considered as a potential contaminant in groundwater.
Application
Dimethachlor Metabolite CGA 373464 can be utilized as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in surface water and groundwater samples using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)