Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(CH2OH)N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732837
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
assay
~80% (NT)
impurities
~20% water
refractive index
n
bp
158-160 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)(C)CO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?