Direkt zum Inhalt
Merck

54409

4-(2-Hydroxyethyl)morpholin

≥99.0% (GC)

Synonym(e):

2-Morpholino-ethanol

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
EC Number:
210-734-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
104375
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


assay

≥99.0% (GC)

refractive index

n20/D 1.476 (lit.), n20/D 1.478

bp

227 °C/757 mmHg (lit.)

density

1.083 g/mL at 25 °C (lit.)

anion traces

chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg

cation traces

Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg

SMILES string

OCCN1CCOCC1

InChI

1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2

InChI key

KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N

Other Notes

Gel buffer component in gel electrophoresis of polystyrene particles in glutaraldehyde cross-linked polyvinyl alcohol




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen