Merck
57698
Ethylnonanoat
analytical standard
Synonym(e):
Ethylpelargonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-615-7
Beilstein/REAXYS Number:
1759169
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 25 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.420-1.424, n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylnonanoat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)