Merck
71968
Sulfat, Volumetrie-Standard
standard, 0.5 M
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3648446
eCl@ss:
32039090
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
concentration
0.5 M
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)