Merck
95440
2-Ethyl-5-phenyl-isoxazolium-3′-sulfonat
purum, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
Woodwards Reagens K
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.27
EC Number:
223-988-7
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4149224
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
mp
216-219 °C (dec.)
SMILES string
CC[n+]1ccc(o1)-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H11NO4S/c1-2-12-7-6-11(16-12)9-4-3-5-10(8-9)17(13,14)15/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
MWOOKDULMBMMPN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Modification of carboxylic groups in enzymes; Coupling reagent for peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)