Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.51
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
usage
500-1428 purifications
sustainability
Sustainability features
concentration
45-55 mg/mL (Magnetic particle)
test parameters
total test time: 5 min
suitability
suitable for nucleic acid purification
storage temp.
2-30°C
General description
Click here to view its product sustainability scorecard.
Ultra pure MagPrep® Magnetic Particles are designed for efficient RNA and DNA isolation in both manual and high-throughput automated platforms. The highly versatile silica magnetic particles are compatible with most standard buffer formulations for silica-based nucleic acid purification, and in particular can be paired with specially-formulated Ultra pure MagPrep® buffers for high, clean yield free of nuclease and DNA contaminants. The small particle size, less than 100 nm, allows for rapid magnetic clearance and easy handling. Ultra pure MagPrep® Magnetic Particles are quality tested to be free of contaminant nucleases and DNA, reducing the likelihood of false positives or negatives in downstream assays.For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Application
- Nucleic Acid Isolation
- Manual or high-throughput automated isolations
- RT-qPCR
- Digital PCR
- Biological samples can be used
- Room temperature stable reagents
- DNA free
- DNase free
- RNase free
- NICKase free
- simple and fast protocols
Other Notes
- UPMPPART-20ML - Usage sufficient for ~1000-1,428 purifications
- UPMPPART-10ML - Usage sufficient for ~500-715 purifications
Legal Information
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4 + 55965-84-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?