Gefahren- und Sicherheitshinweise
Gefahrenhinweise
Es gibt 72 einzelne und 17 kombinierte Gefahrenhinweise – diesen wird ein eindeutiger alphanumerischer Code aus einem Buchstaben und drei Ziffern zugewiesen:
- Der Buchstabe „H“ (für „hazard statement“ (Gefahrenhinweis));
- eine Ziffer, die die Art der Gefahr angibt, z. B.:
- „2“ für physikalische Gefahren
- „3“ für Gesundheitsgefahren
- „4“ für Umweltgefahren
- zwei Ziffern, die einer fortlaufenden Nummerierung von Gefahren auf Grundlage der intrinsischen Eigenschaften des Stoffes oder des Gemisches, beispielsweise explosive Eigenschaften (Codes 200 bis 210), Entzündbarkeit (Codes 220 bis 230) usw. entsprechen.
Diagramm mit Gefahrenhinweisen
Code | Gefahrenhinweise | Gefahrenklasse | Kategorie | Signalwort | P-Codes |
|---|---|---|---|---|---|
| H200 | Instabil, explosiv | Explosive Stoffe | Instabil, explosiv | Gefahr | P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501 |
| H201 | Explosiv, Gefahr der Massenexplosion | Explosive Stoffe | Unterklasse 1.1 | Gefahr | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H202 | Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke | Explosive Stoffe | Unterklasse 1.2 | Gefahr | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H203 | Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke | Explosive Stoffe | Unterklasse 1.3 | Gefahr | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H204 | Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke | Explosive Stoffe | Unterklasse 1.4 | Achtung | P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501 |
| H205 | Gefahr der Massenexplosion bei Feuer | Explosive Stoffe | Unterklasse 1.5 Unterklasse 1.6 | Gefahr | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H220 | Extrem entzündbares Gas | Entzündbare Gase | Kategorie 1 | Gefahr | P210, P377, P381, P403 |
| H221 | Entzündbares Gas | Entzündbare Gase | Kategorie 2 | Achtung | P210, P377, P381, P403 |
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol | Entzündbare Aerosole | Kategorie 1 | Gefahr | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H223 | Entzündbares Aerosol | Entzündbare Aerosole | Kategorie 2 | Achtung | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H224 | Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar | Entzündbare Flüssigkeiten | Kategorie 1 | Gefahr | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | Entzündbare Flüssigkeiten | Kategorie 2 | Gefahr | |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar | Entzündbare Flüssigkeiten | Kategorie 3 | Achtung | |
| H227 | Brennbare Flüssigkeit | Entzündbare Flüssigkeiten | Kategorie 4 | Achtung | P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H228 | Entzündbarer Feststoff | Entzündbare Feststoffe | Kategorie 1 | Gefahr | P210, P240, P241, P280, P370+P378 |
| H228 | Entzündbarer Feststoff | Entzündbare Feststoffe | Kategorie 2 | Achtung | |
| H240 | Erwärmung kann Explosion verursachen | Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische; und organische Peroxide | Typ A | Gefahr | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H241 | Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen | Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische; und organische Peroxide | Typ B | Gefahr | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | Erwärmung kann Brand verursachen | Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische; und organische Peroxide | Typ C, D | Gefahr | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | Erwärmung kann Brand verursachen | Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische; und organische Peroxide | Typ E, F Typ G | Achtung | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H250 | Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst | Pyrophore Flüssigkeiten; Pyrophore Feststoffe | Kategorie 1 | Gefahr | P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422 |
| H251 | Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten | Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | Kategorie 1 | Gefahr | |
| H252 | In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten | Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | Kategorie 2 | Achtung | P235+P410, P280, P407, P413, P420 |
| H260 | In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können | Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | Kategorie 1 | Gefahr | |
| H261 | In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase | Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | Kategorie 2 | Gefahr | P223, P231+P232, P280, P335+P334, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H261 | In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase | Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | Kategorie 3 | Achtung | P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H270 | Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel | Oxidierende Gase | Kategorie 1 | Gefahr | P220, P244, P370+P376, P403 |
| H271 | Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel | Oxidierende Flüssigkeiten; Oxidierende Feststoffe | Kategorie 1 | Gefahr | P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501 |
| H272 | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel | Oxidierende Flüssigkeiten; Oxidierende Feststoffe | Kategorie 2 | Gefahr | |
| H272 | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel | Oxidierende Flüssigkeiten; Oxidierende Feststoffe | Kategorie 3 | Achtung | P210, P220, P221, P280, P370+P378, P501 |
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | Gase unter Druck | Verdichtetes Gas Verflüssigtes Gas Gelöstes Gas | Achtung | P410+P403 |
| H281 | Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen | Gase unter Druck | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas | Achtung | P282, P336, P315, P403 |
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | Korrosiv gegenüber Metallen | Kategorie 1 | Achtung | P234, P390, P404 |
| H300 | Lebensgefahr bei Verschlucken | Akute Toxizität, oral | Kategorie 1, 2 | Gefahr | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H301 | Giftig bei Verschlucken | Akute Toxizität, oral | Kategorie 3 | Gefahr | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | Akute Toxizität, oral | Kategorie 4 | Achtung | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
| H303 | Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein | Akute Toxizität, oral | Kategorie 5 | P312 | |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | Aspirationsgefahr | Kategorie 1 | Gefahr | |
| H305 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | Aspirationsgefahr | Kategorie 2 | Achtung | P301+P310, P331, P405, P501 |
| H310 | Lebensgefahr bei Hautkontakt | Akute Toxizität, dermal | Kategorie 1, 2 | Gefahr | P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt | Akute Toxizität, dermal | Kategorie 3 | Gefahr | P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | Akute Toxizität, dermal | Kategorie 4 | Achtung | P280, P302+P352, P312, P322, P363, P501 |
| H313 | Kann bei Hautkontakt gesundheitsschädlich sein | Akute Toxizität, dermal | Kategorie 5 | P312 | |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Kategorie 1A, B, C | Gefahr | P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338, P405, P501 |
| H315 | Verursacht Hautreizungen | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Kategorie 2 | Achtung | P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362 |
| H316 | Verursacht leichte Hautreizungen | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Kategorie 3 | Achtung | P332+P313 |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Sensibilisierung der Haut | Kategorie 1 | Achtung | P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501 |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden | Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Kategorie 1 | Gefahr | P280, P305+P351+P338, P310 |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung | Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Kategorie 2A | Achtung | P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P |
| H320 | Verursacht Augenreizung | Schwere Augenschädigung/Augenreizung | Kategorie 2B | Achtung | P264, P305+P351+P338, P337+P313 |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen | Akute Toxizität, inhalativ | Kategorie 1, 2 | Gefahr | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 |
| H331 | Giftig bei Einatmen | Akute Toxizität, inhalativ | Kategorie 3 | Gefahr | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen | Akute Toxizität, inhalativ | Kategorie 4 | Achtung | P261, P271, P304+P340, P312 |
| H333 | Kann bei Einatmen gesundheitsschädlich sein | Akute Toxizität, inhalativ | Kategorie 5 | P304+P312 | |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | Sensibilisierung der Atemwege | Kategorie 1 | Gefahr | P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501 |
| H335 | Kann die Atemwege reizen | Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition; Reizung der Atemwege | Kategorie 3 | Achtung | |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition; Narkotische Wirkungen | Kategorie 3 | Achtung | P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501 |
| H340 | Kann genetische Defekte verursachen | Keimzellmutagenität | Kategorie 1A, 1B | Gefahr | |
| H341 | Kann vermutlich genetische Defekte verursachen | Keimzellmutagenität | Kategorie 2 | Achtung | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H350 | Kann Krebs erzeugen | Karzinogenität | Kategorie 1A, 1B | Gefahr | |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen | Karzinogenität | Kategorie 2 | Achtung | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H360 | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | Reproduktionstoxizität | Kategorie 1A, 1B | Gefahr | |
| H361 | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | Reproduktionstoxizität | Kategorie 2 | Achtung | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H362 | Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen | Reproduktionstoxizität, Wirkungen auf/über Laktation | Zusätzliche Kategorie | P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313 | |
| H370 | Schädigt die Organe | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) | Kategorie 1 | Gefahr | P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501 |
| H371 | Kann die Organe schädigen | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) | Kategorie 2 | Achtung | P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501 |
| H372 | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) | Kategorie 1 | Gefahr | P260, P264, P270, P314, P501 |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) | Kategorie 2 | Achtung | P260, P314, P501 |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen | Gewässergefährdend (akut) | Kategorie 1 | Achtung | P273, P391, P501 |
| H401 | Giftig für Wasserorganismen | Gewässergefährdend (akut) | Kategorie 2 | P273, P501 | |
| H402 | Schädlich für Wasserorganismen | Gewässergefährdend (akut) | Kategorie 3 | ||
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Gewässergefährdend (langfristig) | Kategorie 1 | Achtung | P273, P391, P501 |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Gewässergefährdend (langfristig) | Kategorie 2 | ||
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Gewässergefährdend (langfristig) | Kategorie 3 | ||
| H413 | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung | Gewässergefährdend (langfristig) | Kategorie 4 | P273, P501 | |
| H420 | Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre | Die Ozonschicht schädigend | Kategorie 1 | Achtung | P502 |
| Weitere Gefahrenhinweise - EU-Leftovers | |||||
| EUH001 | In trockenem Zustand explosiv | ||||
| EUH006 | Mit und ohne Luft explosionsfähig | ||||
| EUH014 | Reagiert heftig mit Wasser | ||||
| EUH018 | Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | ||||
| EUH019 | Kann explosionsfähige Peroxide bilden | ||||
| EUH029 | Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase | ||||
| EUH031 | Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase | ||||
| EUH032 | Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase | ||||
| EUH044 | Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss | ||||
| EUH059 | Die Ozonschicht schädigend | ||||
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen | ||||
| EUH070 | Giftig bei Berührung mit den Augen | ||||
Sicherheitshinweise
Es gibt 116 einzelne und 33 kombinierte Sicherheitshinweise – diesen wird ein eindeutiger alphanumerischer Code aus einem Buchstaben und drei Ziffern zugewiesen:
- Der Buchstabe „P“ (für "precautionary statement"; Sicherheitshinweis);
- eine Ziffer, die die Art des Sicherheitshinweises angibt, z. B.:
- „1“ für allgemeine Sicherheitshinweise
- „2“ für Sicherheitshinweise zur Prävention
- „3“ für Sicherheitshinweise zur Reaktion
- „4“ für Sicherheitshinweise zur Aufbewahrung
- „5“ für Sicherheitshinweise zur Entsorgung
- zwei Ziffern (die der fortlaufenden Nummerierung der Sicherheitshinweise entsprechen)
Tabelle mit Sicherheitshinweisen
| Allgemeines | |
|---|---|
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P103 | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
| Prävention | |
| P201 | Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. |
| P202 | Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. |
| P210 | Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P211 | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. |
| P212 | Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden. |
| P220 | Von Kleidung /…/ brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren. |
| P221 | Mischen mit brennbaren Stoffen /… unbedingt verhindern. |
| P222 | Kontakt mit Luft nicht zulassen. |
| P223 | Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern. |
| P230 | Feucht halten mit … |
| P231 | Unter inertem Gas handhaben. |
| P232 | Vor Feuchtigkeit schützen. |
| P233 | Behälter dicht verschlossen halten. |
| P234 | Nur im Originalbehälter aufbewahren. |
| P235 | Kühl halten. |
| P240 | Behälter und zu befüllende Anlage erden. |
| P241 | Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden. |
| P242 | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. |
| P243 | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. |
| P244 | Druckminderer frei von Fett und Öl halten. |
| P250 | Nicht schleifen/stoßen/…/reiben. |
| P251 | Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. |
| P260 | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. |
| P261 | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |
| P262 | Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. |
| P263 | Kontakt während der Schwangerschaft/ und der Stillzeit vermeiden. |
| P264 | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. |
| P264 | Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. |
| P270 | Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. |
| P271 | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
| P272 | Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P281 | Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
| P282 | Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen. |
| P283 | Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen. |
| P284 | Atemschutz tragen. |
| P285 | Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. |
| P231 + P232 | Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. |
| P235 + P410 | Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. |
| Reaktion | |
| P301 | BEI VERSCHLUCKEN: |
| P304 | BEI EINATMEN: |
| P305 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: |
| P306 | BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: |
| P307 | BEI Exposition: |
| P308 | BEI Exposition oder falls betroffen: |
| P309 | BEI Exposition oder Unwohlsein: |
| P310 | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P311 | GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P312 | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P313 | Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P314 | Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P315 | Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P320 | Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). |
| P321 | Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). |
| P322 | Gezielte Maßnahmen (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). |
| P330 | Mund ausspülen. |
| P331 | KEIN Erbrechen herbeiführen. |
| P332 | Bei Hautreizung: |
| P333 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: |
| P334 | In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen. |
| P335 | Lose Partikel von der Haut abbürsten. |
| P336 | Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. |
| P337 | Bei anhaltender Augenreizung: |
| P338 | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P340 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. |
| P341 | Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. |
| P342 | Bei Symptomen der Atemwege: |
| P350 | Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. |
| P351 | Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. |
| P352 | Mit viel Wasser und Seife waschen. |
| P353 | Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |
| P360 | Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen. |
| P361 | Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. |
| P362 | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. |
| P363 | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. |
| P370 | Bei Brand: |
| P371 | Bei Großbrand und großen Mengen: |
| P372 | Explosionsgefahr bei Brand. |
| P373 | KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht. |
| P374 | Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. |
| P376 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Oxidierende Gase (Abschnitt 2.4) 1 |
| P377 | Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. |
| P378 | … zum Löschen verwenden. |
| P380 | Umgebung räumen. |
| P381 | Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. |
| P390 | Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. |
| P391 | Verschüttete Mengen aufnehmen. Gewässergefährdend |
| P301 + P310 | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P301 + P312 | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P301 + P330 + P331 | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. |
| P302 + P334 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen. |
| P302 + P350 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. |
| P302 + P352 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. |
| P303 + P361 + P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |
| P304 + P312 | BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P304 + P340 | BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. |
| P304 + P341 | BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. |
| P305 + P351 + P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P306 + P360 | BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen. |
| P307 + P311 | BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P308 + P313 | BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P309 + P311 | BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P332 + P313 | Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P333 + P313 | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P335 + P334 | Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen. |
| P337 + P313 | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P342 + P311 | Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. |
| P370 + P376 | Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. |
| P370 + P378 | Bei Brand: … zum Löschen verwenden. |
| P370 + P380 | Bei Brand: Umgebung räumen. |
| P370 + P380 + P375 | Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. |
| P371 + P380 + P375 | Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. |
| Aufbewahrung | |
| P401 | … aufbewahren. |
| P402 | An einem trockenen Ort aufbewahren. |
| P403 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| P404 | In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P406 | In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren. |
| P407 | Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen. |
| P410 | Vor Sonnenbestrahlung schützen. |
| P411 | Bei Temperaturen von nicht mehr als … oC/…oF aufbewahren. |
| P412 | Nicht Temperaturen von mehr als 50 oC/122 oF aussetzen. |
| P413 | Schüttgut in Mengen von mehr als ... kg/... lbs bei Temperaturen nicht über … oC/…oF aufbewahren. |
| P420 | Von anderen Materialien entfernt aufbewahren. |
| P422 | Inhalt in/unter … aufbewahren. |
| P402 + P404 | An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. |
| P403 + P233 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. |
| P403 + P235 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
| P410 + P403 | Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| P410 + P412 | Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 oC/122oF aussetzen. |
| P411 + P235 | Bei Temperaturen von nicht mehr als … oC/…oF aufbewahren. Kühl halten. |
| Entsorgung | |
| P501 | Inhalt/Behälter … zuführen. |
| P502 | Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen. |
Piktogramme und Gefahrencodes
Im Vergleich zum aktuellen EU-System besteht die auffälligste Änderung in den Piktogrammen (vormals: Gefahrensymbole). Während es zu den meisten GHS-Piktogrammen ein Äquivalent im alten System gibt, sind die Piktogramme GHS 04, GHS 07 und GHS 08 absolut neu.
Das GHS-System basiert auf 16 physikalischen Gefahren, 10 Gesundheitsgefahren und 3 Umweltgefahren und besteht aus den folgenden Kennzeichnungen:
Diagramm 9 Gefahrenpiktogramme
| Beschreibung | Piktogramm | Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie: |
|---|---|---|
| Explodierende Bombe GHS01 | ![]() | Instabile explosive Stoffe und Gemische Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff der Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typen A, B Organische Peroxide, Typen A, B Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke Unterklasse 1.5 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer Unterklasse 1.6 |
| Flamme GHS02 | ![]() | Entzündbare Gase, Kategorie 1 Entzündbare Aerosole, Kategorien 1,2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorien 1,2,3 Entzündbare Feststoffe, Kategorien 1,2 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typen B,C,D,E,F Pyrophore Flüssigkeiten, Kategorie 1 Pyrophore Feststoffe, Kategorie 1 Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische, Kategorien 1,2 Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kategorien 1,2,3 Organische Peroxide Typen B,C,D,E,F |
| Flamme über einem Kreis GHS03 | ![]() | Oxidierende Gase, Kategorie 1 Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorien 1,2,3 |
| Gasflasche GHS04 | ![]() | Gase unter Druck: - Verdichtete Gase - Verflüssigte Gase - Tiefgekühlt verflüssigte Gase - Gelöste Gase |
| Ätzwirkung GHS05 | ![]() | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 Hautätzend, Kategorien 1A,1B,1C Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 |
| ||
| Totenkopf GHS06 | ![]() | Akute Toxizität (oral, dermal, inhalativ), Kategorien 1,2,3 |
| Ausrufezeichen GHS07 | ![]() | Akute Toxizität (oral, dermal, inhalativ), Kategorie 4 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 Augenreizung, Kategorie 2 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition, Kategorie 3 |
| Gesundheitsgefahr GHS08 | ![]() | Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 Keimzellmutagenität, Kategorien 1A,1B,2 Karzinogenität, Kategorien 1A,1B,2 Reproduktionstoxizität, Kategorien 1A,1B,2 Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition, Kategorien 1,2 Spezifische Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition, Kategorie 1,2 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 |
| Umwelt GHS09 | ![]() | Gewässergefährdend - Akut gewässergefährdend: Kategorie Akut 1 - Langfristig gewässergefährdend: Kategorien Chronisch 1, Chronisch 2 |