Merck
P7971
Kaliumalaun Dodecahydrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Aluminium-Kaliumsulfat Dodecahydrat, Alaun, Kaliumalaun, Kaliumaluminiumsulfat Dodecahydrat
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AlK(SO4)2 · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-141-3
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
meets USP testing specifications
mp
92 °C (lit.)
density
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)