Über diesen Artikel
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
20 mM in H2O
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 445 nm; λem 615 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Ru++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c6ccc(cc6)-c7ccnc8c7ccc9c(ccnc89)-c%10ccc(cc%10)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c%11ccc(cc%11)-c%12ccnc%13c%12ccc%14c(ccnc%13%14)-c%15ccc(cc%15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C24H16N2O6S2.4Na.Ru/c3*27-33(28,29)17-5-1-15(2-6-17)19-11-13-25-23-21(19)9-10-22-20(12-14-26-24(22)23)16-3-7-18(8-4-16)34(30,31)32;;;;;/h3*1-14H,(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;;;/q;;;4*+1;+2/p-6
InChI key
AXMFYAOBYBXMLC-UHFFFAOYSA-H
Application
Packaging
Analysis Note
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?