Merck
19685
Rhodamin-12-dUTP -triethylammonium (Salz) -Lösung
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
5(6)-Rhodamin-X-5-aminoallyl-2′-deoxyuridin-5′-triphosphat, R110-dUTP, RhG-dUTP, Rho-green-X-dUTP, Rhodamin-X-5-aminoallyl-dUTP -triethylammonium (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H43N6O19P3 · xC6H15N
Molekulargewicht:
992.71 (free acid basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/CNC(CCCCCNC(C3=CC(C4=C(C=C5)C(OC6=C4C=CC(N)=C6)=CC5=[NH2+])=C(C([O-])=O)C=C3)=O)=O)=C2)=O)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C39H43N6O19P3.C6H15N/c40-23-8-11-26-30(16-23)61-31-17-24(41)9-12-27(31)35(26)28-15-21(7-10-25(28)38(50)51)36(48)43-13-3-1-2-6-33(47)42-14-4-5-22-19-45(39(52)44-37(22)49)34-18-29(46)32(62-34)20-60-66(56,57)64-67(58,59)63-65(53,54)55;1-4-7(5-2)6-3/h4-5,7-12,15-17,19,29,32,34,40,46H,1-3,6,13-14,18,20,41H2,(H,42,47)(H,43,48)(H,50,51)(H,56,57)(H,58,59)(H,44,49,52)(H2,53,54,55);4-6H2,1-3H3/b5-4+,40-23?;/t29-,32-,34-;/m1./s1
InChI key
PTHLJCBBJGHNNS-GXVLCMKWSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)