Merck
39133
D-Erythrono-1,4-lacton
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
D-Erythronsäure-γ-lacton, (3R-cis) (−)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanon, D-Erythronolacton
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81073
eCl@ss:
32150319
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (GC)
optical activity
[α]/D -71.0±3.0°, c = 1 in H2O
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3-/m1/s1
InChI key
SGMJBNSHAZVGMC-PWNYCUMCSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)