Über diesen Artikel
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
suitability
corresponds for UV test, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 540Q ist ein Quencher mit einer molekulare Absorption von 105.000 bei einem Absorptionsmaximum von 542 nm. Atto-quencher zeichnen sich durch sehr hohe Photostabilität und gute Wasserlöslichkeit aus.
Application
Atto 540 Q is suitable for preparation of fluorescence quenching reagents and the study of its physicochemical properties.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?