Merck
41022
Atto 495-maleimid
BioReagent, suitable for fluorescence
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
38190401
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 500 nm; λem 524 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds to standard for coupling to thiols, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)NCCN4C(=O)C=CC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H31N5O3.ClHO4/c1-29(2)21-9-7-19-16-20-8-10-22(30(3)4)18-24(20)31(23(19)17-21)14-5-6-25(33)28-13-15-32-26(34)11-12-27(32)35;2-1(3,4)5/h7-12,16-18H,5-6,13-15H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
IEQSJFQKROSLEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 495 maleimide is suitable for fluorescence labeling of thiol/SH containing molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)