Merck
47156
Atto 725
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPCE)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 725 nm; λem 752 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)