Merck
50712
Atto 465
BioReagent, suitable for fluorescence
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
38190401
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
fluorescence
λex 453 nm; λem 508 nm
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O.Nc1ccc2C=C3C=CC(=N)C=C3N(CCCC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C17H17N3O2.ClHO4/c18-13-5-3-11-8-12-4-6-14(19)10-16(12)20(15(11)9-13)7-1-2-17(21)22;2-1(3,4)5/h3-6,8-10,18H,1-2,7,19H2,(H,21,22);(H,2,3,4,5)
InChI key
WNDQPKGVFUAMOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Atto 465 ist ein neues Label mit starker Absorption und Fluoreszenz und einem grossen Stokes-Shift (Anregungsmaximum 453 nm, Emissionsmaximum 508 nm). Dieser Farbstoff zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus. Er ist mäßig hydrophil; seine NHS-Ester and Maleimid-Derivate lösen sich sehr gut in polaren Lösungsmitteln wie DMSO, DMF oder Acetonitril. Bei niederen Temperaturen oder eingebettet in polymere Matrizen zeigt er intensive Phosphoreszenz.
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 465 is suitable for preparation of fluorescence labeling reagents and studies of the physicochemical properties of the dye.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)