Merck
56059
7-Hydroxy-N-octadecylcumarin-3-carboxamid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H43NO4
Molekulargewicht:
457.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
chloroform/DMSO (1:1): soluble
fluorescence
λex 359 nm; λem 406 nm in chloroform/DMSO (1:1)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)C1=Cc2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C28H43NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-29-27(31)25-21-23-18-19-24(30)22-26(23)33-28(25)32/h18-19,21-22,30H,2-17,20H2,1H3,(H,29,31)
InChI key
CVZKNSNXXVFUMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)