Merck
92835
Atto 550 NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150326
Assay:
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
Form:
powder
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 553.0-559.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 550 NHS ester is a reagent used to label molecules such as proteins with the Atto 550 fluorescence probe. This probe may be used in the design of fluoresence resonance transfer (FRET) detection systems.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)