Merck
93725
Atto 725-NHS-ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to amines)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥90% (coupling to amines)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 725 nm; λem 753 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Analysis Note
instable in Lösungen mit pH > 7.5
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)